Fontos dokumentumok
29437-U
Supelco
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.3 mL, clear glass insert, conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass insert
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 31 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Egyéb megjegyzések
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)