1.13895
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Szinonimák:
F₂₅₄ Silica Gel PLC Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 15 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
1 mm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 250 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
20 - 30
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 40 - 50
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 60 - 70
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
Cikkek
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.