Fontos dokumentumok
29603-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
tűméret
23s ga
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 1
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 203361
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with CTC GC PAL
Általános leírás
Hamilton® syringe for CTC GC PAL offers the following advantages:
  • Zero carry over.
  • An innovative, cemented needle design that eliminates all interaction between the sample and the glued surface.
  • Adjustable plunger protects the plunger tip from squeezing.
  • Unique flange design that aligns the syringe in the proper position every time.
  • More chemically resistant and temperature tolerant PTFE/polymer sealant for the plunger tip.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)