Fontos dokumentumok
29384-U
Supelco
Certified Kits, screw thread vials, 12 x 32 mm, 9 mm thread, unassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), PTFE/silicone septum (with slit), (septa bonded to cap)
Szinonimák:
Certified Screw Thread Vial Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
clear glass vial (with graduated marking spot)
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
(septa bonded to cap)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)