Fontos dokumentumok
29043-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
black polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)