Fontos dokumentumok
SU860019
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Szinonimák:
9mm Threaded Vial Cap With Liner
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
szerelvény
thread for 9 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)