Fontos dokumentumok
29047-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Szinonimák:
9mm Open Top Screw Cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)