Merck
28027-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
Jellemzők
ferrule type long
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
0.8 mm
kompatibilitás
0.53 mm Column I.D.
Általános leírás
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)