Merck
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
kiszerelés
pkg of 1 ea
Általános leírás
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Jogi információk
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)