Fontos dokumentumok
24826-U
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
Long Design, I.D. 0.4 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Agilent/HP 5062-3508 (OEM)
PerkinElmer 09920104 (OEM)
Varian CR 213104 (OEM)
belső átmérő
0.4 mm
kompatibilitás
0.10-0.25 mm Column I.D.
Általános leírás
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns