Merck
SLW3295/06
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3295/06
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
Jellemzők
graduations 0.10 mL
gyártó/kereskedő neve
3295/06
SciLabware
Hosszúság
820 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)