Merck
28034-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Agilent [MS detector] and PerkinElmer®), hexagonal wrenchtight version
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
SB.54
kiszerelés
pkg of 5 ea
Általános leírás
These nickel-plated brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent MSD or PerkinElmer nuts. Use with long ferrules.
Jogi információk
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protocols
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
A paprikafűszer PAH-szennyezési kockázata a környezeti expozíció miatt rávilágít az élelmiszerbiztonsági aggályokra.