Fontos dokumentumok
27516
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Hole cap is black phenolic.
Septa are blue PTFE on white silicone.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)