Fontos dokumentumok
SYNS380216
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
Szinonimák:
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech S380216
külső átmérő × H
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
tű gauge
18 , Bevel Tip
Általános leírás
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 180mm
Alkalmazás
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.