Fontos dokumentumok
Z202622
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
male joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
male joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Általános leírás
PTFE needle valve and 11/2 in. (38 mm) drip tip.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)