Fontos dokumentumok
509426
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
10MDR-GT, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 10ML, GAS TIGHT
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga
Jellemzők
removable needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 008900
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.63 mm
térfogat
10 mL
Általános leírás
SGE gas tight syringe with removable needle, Model: 10MDR-GT (volume 10 mL, needle size 23 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)