Fontos dokumentumok
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Szinonimák:
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
25 ga
leírás
N25/500-5
replacement needles
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 038110
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.50 mm
térfogat
25-500 μL
kompatibilitás
for use with SGE 25R
Általános leírás
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)