Fontos dokumentumok
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
Szinonimák:
Modified BTEX Trap M
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NB.21
product name
Modified BTEXTRAP M, Tekmar® 3000,
alkalmazás(ok)
environmental
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Jogi információk
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC