Fontos dokumentumok
29122-U
Supelco
Interlocked vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
leírás
Interlocked vial (with fused-in insert)
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 10-425
Általános leírás
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Jogi információk
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)