Merck
20532
PTFE (FEP) Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 EA
61 100,00 Ft
61 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115720
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
cső H × külső átmérő × belső átmérő
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
2053358698-U58699
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE Tubing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
-
tubing L × O.D. × I.D.
-
Általános leírás
Maximum temperature of 200 °C.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) or Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction.[1] PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures.[2] It can be suitable to protect the optical fibres.[3]
Alkalmazás
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during gas chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.[4]
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
K. T. V. Grattan, B.T. Meggitt
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1999)
Tania Nolan, Stephen A. Bustin
PCR Technology: Current Innovations, 164-164 (2013)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
De Lacy Costello, B. P. J., et al.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)
Buddy D. Ratner et. Al.
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?