Merck
24449
Supelco
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
térfogat
120 cc
Minőségi szint
szerelvény
1/4 in. fitting
Általános leírás
Supelcarb adsorbent has the greatest trapping ability of hydrocarbons per gram of adsorbent (twice that of activated charcoal). Simply stated, Supelcarb HC hydrocarbon traps are the best trap available for removing hydrocarbons and other organics from carrier, fuel, air, and other gas streams.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Jogi információk
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)