Vissza
VOCOL
®
Capillary GC Column
Products
Termékkategória
columns (8)
Márka
Supelco (8)
Ügynökség
Oszloptípus
ID (mm)
Hosszúság (m)
Minőségi szint
Alkalmazás
d
f
(µm)
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-8 of 8
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
25358
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Több
Árazás megtekintése
24154
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Több
Árazás megtekintése
24217-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
Több
Árazás megtekintése
24157
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
3.00 μm
Több
Árazás megtekintése
24205-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Több
Árazás megtekintése
28463-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, d
f
1.00 μm
Több
Árazás megtekintése
25320-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Több
Árazás megtekintése
25381
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm