Merck
19600
Supelco
Butylbenzene
analytical standard
Szinonimák:
1-Phenylbutane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.22
Beilstein:
1903395
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
1.03 mmHg ( 23 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
774 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
5.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.490
bp
183 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butylbenzene is a colourless organic solvent. It is used in pesticide manufacturing, plasticizer and also as solvent for coating. It is sometimes used as surface active agent, polymer linking agent and in organic synthesis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Technology and Engineering
Montgomery, John H.
Groundwater Chemicals Desk Reference, 14-Dec, 177-178 (2010)
Technology and Engineering
Groundwater Chemicals Desk Reference, 177-178 (2010)
Stéphanie Halbert et al.
Journal of computational chemistry, 32(8), 1550-1560 (2011-02-18)
Conformational landscape of neutral and ionized n-butylbenzene has been examined. Geometries have been optimized at the B3LYP/6-31G(d), B3LYP/6-31+G(d,p), B3LYP-D/6-31+G(d,p), B2PLYP/6-31+G(d,p), B2PLYP-D/6-31+G(d,p), B97-D/6-31+G(d,p), and M06-2X/6-31+G(d,p) levels. This study is complemented by energy computations using 6-311++G(3df,2p) basis set and CBS-QB3 and G3MP2B3
Hiroyuki Izumi et al.
The Journal of toxicological sciences, 30 Spec No., 21-38 (2006-04-28)
N-butylbenzene (n-BB), which is suspected of having endocrine disrupting effects, was administered orally by gavage at dose levels of 0, 30, 100, and 300 mg/kg/day to groups of Crj: CD (SD) IGS rats (24 males and 24 females per group)
J E McCray et al.
Journal of contaminant hydrology, 48(1-2), 45-68 (2001-04-09)
Remediation of nonaqueous phase liquids (NAPLs) by conventional pump-and-treat methods (i.e., water flushing) is generally considered to be ineffective due to low water solubilities of NAPLs and to mass-transfer constraints. Chemical flushing techniques, such as surfactant flushing, can greatly improve