Fontos dokumentumok
23204-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
Szinonimák:
VIAL RACK,8MM VIALS, 5/CS
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
red polypropylene rack
Jellemzők
positions 96 (vials per rack)
kiszerelés
pkg of 5 ea
állvány H × Sz × Ma
183 mm × 125 mm × 23 mm
lyuknyílás
9.5 mm
kompatibilitás
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
Általános leírás
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)