Fontos dokumentumok
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.15
material
clear acrylic rack
Jellemzők
to hold 8 x 80 well racks
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS23263A
H × Sz × Ma
157 mm × 236 mm × 234 mm
Általános leírás
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Tulajdonságok és előnyök
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)