Merck
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
Terméknév
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Forma
solid
Minőségi szint
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
térfogat
~460 cc
részecskeméret
8-12 mesh
pórusméret
5 Å
Általános leírás
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)