Merck
20302
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Ügynökség
suitable for USP/NF nitrogen
Minőségi szint
form
solid
kiszerelés
bottle of 50 g
matrix
Molecular Sieve 5A
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
5 Å pore diameter
sűrűség
~0.72 g/mL (free fall density)
Általános leírás
Molecular sieves are synthetically produced zeolites (naturally occurring aluminosilicate minerals), and are characterized by pores and internal cavities of extremely uniform dimensions. These crystalline materials have three-dimensional structures based on silicon oxide (SiO4) and aluminum oxide (AlO4) polyhedra. The polyhedra are linked by their corners to produce an open structure with internal cavities in which molecules can be trapped. These materials are engineered so that access to the internal cavities is through specific and uniform sized pores.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)