Fontos dokumentumok
20342
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak QS, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
külső felület
~550 m2/g
matrix
Porapak QS
részecskeméret
50-80 mesh
sűrűség
~0.34 g/mL (free fall density)
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Alkalmazás
Lábjegyzet
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)