Fontos dokumentumok
334316
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
pellets, 1.6 mm
About This Item
Lineáris képlet:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Forma
pellets
Minőségi szint
részecskeméret
1.6 mm
pórusméret
5 Å
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)