Fontos dokumentumok
20305
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 50 g
Mátrix
Molecular Sieve 13X
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
13 Å pore diameter
sűrűség
~0.65 g/mL (free fall density)
Related Categories
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)