MAWP037A0
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
Szinonimák:
Air Quality Monitoring Device
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
szűrőátmérő
37 mm
szűrőfelület
9 cm2
pórusméret
0.8 μm pore size
szerelvény
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
alkalmazás(ok)
environmental
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each monitor package.
- Pre-assembled with filters in-place
- Available with matched-weight membranes
Applications:
Aerosol analysis monitors are available with 0.45 µm and 0.8 µm cellulose esters membranes. Matched weight monitors contain two filters matched in weight to within 0.1 mg, eliminating test filter pre-weighing in gravimetric analysis.
Alkalmazás
Elv
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2