Fontos dokumentumok
20781
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type RN (removable needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80230
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
kompatibilitás
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)