13022AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
Mátrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ristocetin A glycopeptide phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
3.5-6.8
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.