13024AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Chiral Recognition HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ristocetin A glycopeptide phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Alkalmazás
- Sensitive Determination of Lactic Acid Isomers: The Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column was crucial in a study by Henry H et al., where it facilitated the sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method is pivotal for clinical diagnostic applications, showcasing the column′s ability to resolve similar compounds that are challenging to differentiate by other means (Henry H et al., 2012).
- Enantioseparation of Cyclopentanecarboxylic and Cyclohexanecarboxylic Acids: The column was also utilized by Berkecz R et al. to achieve high-performance liquid chromatographic enantioseparation of complex 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids. This application underscores the column′s versatility and efficacy in separating closely related chiral acids, essential for biochemical research and pharmaceutical product development (Berkecz R et al., 2009).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.