13019AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
CHIROBIOTIC R Chiral Chromatography Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ristocetin A glycopeptide phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Alkalmazás
- Sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: This study demonstrates the application of the Astec CHIROBIOTIC R Chiral HPLC Column in the sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine samples using HPLC-MS/MS. This highlights its utility in clinical and biomedical research for the analysis of chiral molecules in biological fluids (Henry et al., 2012).
- New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This research utilizes the Astec CHIROBIOTIC R Chiral HPLC Column to develop a method for the chiral separation and determination of warfarin enantiomers. It underscores the column′s application in pharmaceutical analysis, particularly in the study of chiral drug enantiomers (Malakova et al., 2009).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.