01-201
Heregulin-β3, Epidermal growth factor domain
liquid, suitable for cell culture
Szinonimák:
EGF Domain
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Heregulin-β3, Epidermal growth factor (EGF) domain, The Heregulin-β3 protein, Epidermal growth factor (EGF) domain is available in a 100 µg format.
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... NRG1(3084)
Általános leírás
Minőség
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2