5.04379
HIF Inhibitor VII
Szinonimák:
HIF Inhibitor VII, 0X3, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, 0X3, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, 504379
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
HIF-2α
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Scheuermann, T.H., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 271.
WGK
WGK 3