ZRB1977
Anti-ERK5 Antibody, clone 2H15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
BMK-1, Big MAP kinase 1, EC:2.7.11.24, Extracellular signal-regulated kinase 5, MAP kinase 7, MAPK 7, Mitogen-activated protein kinase 7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H15, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey, porcine, canine, bovine, feline
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminus
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ERK5 in NIH3T3 cell nuclear extract.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ERK5 in human spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound ERK5 peptide with a KD of 1.3 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human ERK5.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GST-tagged recombinant Human ERK5.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected ERK5 in one million A549 and HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ERK5 in Human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1