Fontos dokumentumok
H3284
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GON-10, Anti-HD1, Anti-KDAC1, Anti-RPD3, Anti-RPD3L1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 65 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: a minimum working dilution of 1:20,000 is determined using a nuclear extract of HeLa human epithelioid carcinoma cell line.
Immunoblotting: a minimum working dilution of 1:2,000 is determined using a whole extract of PC-12 rat pheochromocytoma cell line.
Immunoprecipitation: a recommended working volume of 5-10 ml is determined using a whole lysate of NIH 3T3 cells.
Indirect immunoperoxidase staining: a minimum working dilution of 1:500 is determined using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human lymph node sections.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)