MABN1189
Anti-GluR2 Antibody, clone 14C12.2
clone 14C12.2, from mouse
Szinonimák:
Glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, GluR2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
14C12.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA2(2891)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of rat brain membrane extract.
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain membrane extract.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1