MAB397A4
Anti-GluR2 Antibody, clone 6C4, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 6C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA2(2891)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GluR2 in adult mouse brain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Adult mouse brain tissue
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2