ZRB1008
Anti-GluR2 Antibody, clone 1K4, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic AMPA 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit (recombinant)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1K4, recombinant monoclonal
monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 98.69 kDa
observed mol wt ~100 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: suitable using 1:1,000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Gria2;Glur2(29627)
Általános leírás
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected GluR2 in rat brain and human brain tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in human brain and rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in Rat E18 cortical neurons.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
A zöldebb ZooMAb® antitestek fenntartható lehetőségeket kínálnak a hulladékszegény csomagolással és a BSA-mentes formulával.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.