MABN103
Anti-GLUR2 pS880 (Clone 022.19.5) Antibody
clone 022.19.5, from mouse
Szinonimák:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
022.19.5, monoclonal
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer880)
Géninformáció
Rattus norvegicus ... Gria2(29627)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of lambda phosphatase untreated rat hippocampus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lambda phosphatase treated and untreated rat hippocampus tissue lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1