ZRB1801
Anti-Flotillin 1 Antibody, clone 1F12-L1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F12-L1, recombinant monoclonal
leírás
1F12-L1 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 47.36 kDa
observed mol wt ~48 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, porcine, feline, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FLOT1(10211)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Flotillin 1 in HEK293 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Flotillin 1 in lysates from Rat heart tissue, and C2C12, and HCT116 cells..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Flotillin 1 in human adrenal gland tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Flotillin 1 in one million Hela and HEK293 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Flotillin 1 with a KD of 6.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)