SRP0192
PARP1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ADPRT, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, Poly (ADP-ribose) Polymerase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
molekulatömeg
140 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 20 μg
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
>0.02 mg/mL
technika/technikák
inhibition assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PARP1(142)
Általános leírás
Human PARP1 (GenBank Accession No. NM_001618), full length with N-terminal GST tag, MW = 140 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system. Poly [ADP-ribose] polymerase 1 (PARP1) belongs to the DNA-dependent nuclear enzyme superfamily. Its structure includes an N-terminal with three zinc finger DNA-binding domains, an auto-modification domain with BRCT motif and a WGR domain having conserved tryptophan, glycine, and arginine residues, and a C-terminal catalytic domain with PARP signature sequence.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1