ZRB1173
Anti-phospho JNK (Thr183, Tyr185) Antibody, clone 3F7, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit (recombinant)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F7, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 48.29 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable (peptide)
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Géninformáció
human ... MAPK8(5599)
Általános leírás
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected phospho JNK (Thr183, Tyr185) in human colon cancer and human ovarian cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho JNK (Thr183, Tyr185) in HeLa cells treated with Anisomycin treatment.
Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot was used with NIH3T3 cells treated with Anisomyocin ((25 ug/ml for 30 min following overnight serum starvation) for peptide block analysis.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by the end user as specimens and experimental conditions may vary.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)