Fontos dokumentumok
J4750
Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody, Mouse monoclonal
clone JNK-PT48, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JNK-PT48, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa
antigen 54 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-20 μg/mL using extract of human Jurkat cells activated with anisomycin
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?