SAB4504449
Anti-phospho-SAPK/JNK (pThr183) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-JNK, Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-SAPK1c
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 48 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:4000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr183)
Géninformáció
human ... MAPK10(5602) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601)
Related Categories
Immunogén
Immunogen Range: 151-200
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)