06-225
Anti-c-Jun Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Activator protein 1, AP1, p39, Proto-oncogene c-Jun, Transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, avian, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Általános leírás
signaling pathways. The MAP kinase homologue, SAPK/JNK, binds to the N-terminal region of c-Jun and phosphorylates c-Jun at Ser63/73. In addition, the activity of SAPK/JNK is stimulated by the same signals that activate c-Jun.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1