Fontos dokumentumok
SAB4200176
Anti-JNK antibody, Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-JUN N-terminal kinase, Anti-MAP kinase 8, Anti-MAPK8, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-stress-activated protein kinase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C2, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Monoclonal Anti-JNK antibody is specific for human, mouse and rat JNK1 (43 kDa) and/or JNK2 (55 kDa).